Ácido sulfúrico standardised solution 0.1 N en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
35651.K2 35651.M4
35651.K2EA 39.6 EUR
35651.K2 35651.M4
Ácido sulfúrico standardised solution 0.1 N en solución acuosa
Ácido sulfúrico
Molecular Formula: H2SO4 Formula Weight: 98.08 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00064589
Formula: H₂SO₄
Densidad: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064589
Núm. CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II