Ácido sulfúrico 0.05 mol/l (0.1 N) en solución acuosa, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
7103.1000EA 76.1 EUR
7103.1000 7103.9010 7103.9020
Ácido sulfúrico 0.05 mol/l (0.1 N) en solución acuosa, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Ácido sulfúrico
Formula: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Pto. Ebullición: 330
Pto. de fusión: 10.38
Densidad: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064589
Núm. CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II