Ácido sulfúrico 0.05 mol/l (0.1 N) en solución acuosa solución volumétrica
Proveedor: REAGECON
SU20055 SU20051
REGESU20055EA 72.6 EUR
REGESU20055 REGESU20051
Ácido sulfúrico 0.05 mol/l (0.1 N) en solución acuosa solución volumétrica
Ácido sulfúrico
Formula: H₂SO₄
Densidad: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064589
Núm. CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II