Ácido sulfúrico standardised solution 0.2 N en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
45062.M4 45062.K7 45062.K2
45062.M4EA 163 EUR
45062.M4 45062.K7 45062.K2
Ácido sulfúrico standardised solution 0.2 N en solución acuosa
Ácido sulfúrico
Molecular Formula: H2SO4 Formula Weight: 98.08 Physical Form: Liquid Odour: Odourless MDL No.: MFCD00064589
Formula: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Pto. Ebullición: 330
Pto. de fusión: 10.38
Densidad: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064589
Núm. CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II