Ácido sulfúrico 0.1 mol/l (0.2 N) en solución acuosa solución volumétrica
Proveedor: REAGECON
SU20105
SU20101
REGESU20105EA
94.1
EUR
REGESU20105
REGESU20101
Ácido sulfúrico 0.1 mol/l (0.2 N) en solución acuosa solución volumétrica
Ácido sulfúrico
Formula:
H₂SO₄ Densidad: 1,01 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064589 Núm. CAS: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 2796 ADR: 8,II |