Sodio metilato ∼30% (w/w) in methanol
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Metanolato de sodio
B21872.AP B21872.0F
B21872.APEA 35.4 EUR
B21872.AP B21872.0F
Sodio metilato ∼30% (w/w) in methanol
Sodio metilato
CAS No.: 124-41-4 Molecular Formula: CH3ONa Formula Weight: 54.02 Flash Point: 16°(61°F) Odour: Alcohol-like Melting Point: 6° Boiling Point: 93° Beilstein Reference: 3592982 Merck Reference: 14,8643 UN No.: 1289 MDL No.: MFCD00012179
Formula: CH₃NaO
Pto. Ebullición: 93 °C
Pto. de fusión: <6 °C
Densidad: 0,969
Pto. de inflamación: 16 °C (61 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012179
Núm. CAS: 124-41-4
EINECS: 204-699-5
UN: 1289
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,8643