Ácido sulfúrico 0.25 mol/l (0.5 N) en solución acuosa

Proveedor: PROLABO CMP

MC311268.0500 MC311268.9010
PRLSMC311268.0500EA 0 EUR
PRLSMC311268.0500 PRLSMC311268.9010
Ácido sulfúrico 0.25 mol/l (0.5 N) en solución acuosa
Ácido sulfúrico
Formula: H₂SO₄
Densidad: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064589
Núm. CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR