Sodio metilato 30% (w/w) 5.4 M in methanol, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Metanolato de sodio
168600010 168600250 168600025 168600100 168600251
ACRO168600010EA 51.5 EUR
ACRO168600010 ACRO168600250 ACRO168600025 ACRO168600100 ACRO168600251
Sodio metilato 30% (w/w) 5.4 M in methanol, puro
Sodio metilato
Formula: CH₃NaO
MW: 54.02 g/mol
Pto. de fusión: 1…5 °C
Densidad: 0.97 g/cm³
Pto. de inflamación: 33 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012179
Núm. CAS: 124-41-4
EINECS: 204-699-5
UN: 1289
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to light yellow Solution
Strength 5.3 to 5.6 M
Titration Argentometric ≥94.0 to ≤106.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure