Sodio metilato 30% methanol zS, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Metanolato de sodio
MQ200
8.18194.0100 8.18194.1000 8.18194.2500 8.18194.9050 8.18194.9200
8.18194.0100EA 34.9 EUR
8.18194.0100 8.18194.1000 8.18194.2500 8.18194.9050 8.18194.9200
Sodio metilato 30% methanol zS, Sigma-Aldrich®
Sodio metilato
Formula: CH₃NaO
MW: 54.02 g/mol
Pto. de fusión: 127
Densidad: 0.97 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012179
Núm. CAS: 124-41-4
EINECS: 204-699-5
UN: 1289
ADR: 3 (8) III
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) (reaction)
Melting Point 2 - 6 °C
Boiling Point 92 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 34 hPa (20 °C)
Flash Point 33 °C
Explosion Limit 5.5 - 36.5 %(V) Methanol
Density 0.97 g/cm3 (20 °C)
pH 11 (20 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 455 °C Methanol