Ácido sulfúrico 0.5 mol/l (1 N) en solución acuosa, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
7102.1000EA 36.8 EUR
7102.1000 7102.9010 7102.9020
Ácido sulfúrico 0.5 mol/l (1 N) en solución acuosa, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Ácido sulfúrico
Formula: H₂SO₄
Densidad: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064589
Núm. CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II