Ácido sulfúrico 0.5 mol/l (1 N) en solución acuosa

Proveedor: PROLABO CMP

MC306761.0500 MC306761.1000 MC306761.2500 MC306761.5000 MC306761.6010 MC306761.9010
PRLSMC306761.0500EA 0 EUR
PRLSMC306761.0500 PRLSMC306761.1000 PRLSMC306761.2500 PRLSMC306761.5000 PRLSMC306761.6010 PRLSMC306761.9010
Ácido sulfúrico 0.5 mol/l (1 N) en solución acuosa
Ácido sulfúrico
Formula: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Pto. Ebullición: 330
Pto. de fusión: 10.38
Densidad: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064589
Núm. CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR