Glicerina ≥83.5-88.5% (w/w) en solución acuosa, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
277360010 277360050
ACRO277360010EA 112 EUR
ACRO277360010 ACRO277360050
Glicerina ≥83.5-88.5% (w/w) en solución acuosa, puro
Glicerina
Formula: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Pto. de fusión: 18 °C
Densidad: 1,227 g/cm³
Pto. de inflamación: 160 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004722
Núm. CAS: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Índice Merck: 13,04497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=86a15453b54e7106c121d32e4e716385003c4507&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to almost colorless Viscous liquid
Refractive index 1.4490 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
Assay 83.5 to 88.5 %
Water 12 to 16 %