Ácido sulfúrico 1 mol/l (2 N) aqueous solution Volumetric
Proveedor: REAGECON
Atención
SU21005 SU21001
REGESU21005EA 90.9 EUR
REGESU21005 REGESU21001
Ácido sulfúrico 1 mol/l (2 N) aqueous solution Volumetric
Ácido sulfúrico
Formula: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Pto. Ebullición: 330
Pto. de fusión: 10.38
Densidad: 1.84
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064589
Núm. CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II