Ácido sulfúrico 2.5 M H2SO4 (5N) solución volumétrica, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
35348-10L-VP 35348-1L 35348-5L-VP
35348-10L-VPEA 479 EUR
35348-10L-VP 35348-1L 35348-5L-VP
Ácido sulfúrico 2.5 M H2SO4 (5N) solución volumétrica, Fluka™
Ácido sulfúrico
Formula: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Pto. Ebullición: >100 °C (1.013 hPa)
Pto. de fusión: 10.38
Densidad: 1.180 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064589
Núm. CAS: 7664-93-9
EINECS: 203-755-4
UN: 2796
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Factor 0.995 - 1.005
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective