Ácido sulfúrico 2.5 mol/l (5 N) en solución acuosa solución volumétrica
Proveedor: REAGECON
Peligro
SU22501 SU22505
REGESU22501EA 50.6 EUR
REGESU22501 REGESU22505
Ácido sulfúrico 2.5 mol/l (5 N) en solución acuosa solución volumétrica
Ácido sulfúrico
Formula: H₂SO₄
Densidad: 1,146 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064589
Núm. CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II