Potasio cloruro 0.1 mol/l (0.1 N) en solución acuosa
Proveedor: PROLABO CMP
Sinónimos:
Potassiumchloride
MC300653.1000
MC300653.5000
PRLSMC300653.1000EA
0
EUR
PRLSMC300653.1000
PRLSMC300653.5000
Potasio cloruro 0.1 mol/l (0.1 N) en solución acuosa
Potasio cloruro
Formula:
KCl Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011360 Núm. CAS: 7447-40-7 EINECS: 231-211-8 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...