Ácido metanosulfónico 70% in water, puro
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
125620010 125622500 125620050
ACRO125620010EA 106 EUR
ACRO125620010 ACRO125622500 ACRO125620050
Ácido metanosulfónico 70% in water, puro
Ácido metanosulfónico
Formula: CH₃SO₃H
MW: 96,11 g/mol
Pto. de fusión: –54 °C
Densidad: 1,35 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007518
Núm. CAS: 75-75-2
EINECS: 200-898-6
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bebd3f86cbdbb894828247119a403c686b0ecddf&vid=01bb7db9690bd0b27a8ab4f277f8a301da72087f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear solution
Color scale ≤25 APHA
Titration with NaOH 69.5 to 70.5 %
Chloride (Cl) ≤25 ppm