Ácido metanosulfónico 70% ≥70% en solución acuosa para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14637.0250 8.14637.1000
8.14637.0250EA 56.6 EUR
8.14637.0250 8.14637.1000
Ácido metanosulfónico 70% ≥70% en solución acuosa para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido metanosulfónico
Formula: CH₃SO₃H
MW: 96.11 g/mol
Pto. Ebullición: 217
Pto. de fusión: 20
Pto. de inflamación: 189
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007518
Núm. CAS: 75-75-2
EINECS: 200-898-6
UN: 3265
ADR: 8 II
Índice Merck: 13,05981
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bebd3f86cbdbb894828247119a403c686b0ecddf&vid=01bb7db9690bd0b27a8ab4f277f8a301da72087f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -60 °C
Density 1.35 g/cm3 (20 °C)