Potasio yoduro 0.1 mol/l (0.1 N) en solución acuosa

Proveedor: PROLABO CMP

Sinónimos: Dipotassium diiodide, Kali iodide

MC300656.1000 MC300656.5000
PRLSMC300656.1000EA 0 EUR
PRLSMC300656.1000 PRLSMC300656.5000
Potasio yoduro 0.1 mol/l (0.1 N) en solución acuosa
Potasio yoduro
Formula: Kl
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011405
Núm. CAS: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR