Ácido p-toluenosulfónico 12% in acetic acid, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
421220010 421222500
ACRO421220010EA 237 EUR
ACRO421220010 ACRO421222500
Ácido p-toluenosulfónico 12% in acetic acid, puro
Ácido p-toluenosulfónico
Formula: C₇H₈O₃S
Pto. de inflamación: 41 °C
Núm. CAS: 104-15-4
EINECS: 203-180-0
UN: 2920
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow to pink Solution
Titration with NaOH 11 to 13 %
Melting point 84 to 88 °C
GC ≥97.5 %