Potasio permanganato 0.1 M KMnO4 (0.5N) solución volumétrica, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Atención
Sinónimos: Permanganic acid potassium salt
35201-2.5L 35201-4X2.5L
35201-2.5LEA 164 EUR
35201-2.5L 35201-4X2.5L
Potasio permanganato 0.1 M KMnO4 (0.5N) solución volumétrica, Fluka™
Potasio permanganato
Formula: KMnO₄
Pto. Ebullición: 100 °C (1,013 hPa)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011364
Núm. CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective