Bromuro de hidrógeno 47,0 - 49,0% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Hydrogen bromide
36694.AK 36694.K2 36694.M1
36694.AKEA 66 EUR
36694.AK 36694.K2 36694.M1
Bromuro de hidrógeno 47,0 - 49,0% ACS
Bromuro de hidrógeno
CAS No.: 10035-10-6 Molecular Formula: HBr Formula Weight: 80.92 Physical Form: Liquid Density: 1.490 Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Colourless to yellow Beilstein Reference: 3587158 Merck Reference: 14,4778 UN No.: 1788 MDL No.: MFCD00011323
Formula: HBr
MW: 80.91 g/mol
Pto. Ebullición: -66.7
Pto. de fusión: -86
Densidad: 1.490
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011323
Núm. CAS: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
UN: 1788
ADR: 8 II
Índice Merck: 14,4778