Bromuro de hidrógeno 47%, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Hydrogen bromide
MQ100
1.00306.0250 1.00306.1000
1.00306.0250EA 349 EUR
1.00306.0250 1.00306.1000
Bromuro de hidrógeno 47%, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Bromuro de hidrógeno
Formula: HBr
MW: 80.91 g/mol
Pto. Ebullición: -66.7
Pto. de fusión: -86
Densidad: 1.47 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011323
Núm. CAS: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
UN: 1788
ADR: 8 II
Índice Merck: 13,04799
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -11 °C
Boiling Point 126 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 10.6 hPa (20 °C)
Density 1.49 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material