Bromuro de hidrógeno 47%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
20207.294EA 173 EUR
20207.294 20207.460
Bromuro de hidrógeno 47%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Bromuro de hidrógeno
Formula: HBr
Densidad: 1,47 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011323
Núm. CAS: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
UN: 1788
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 47.0 - 49.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 2 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
I (Iodide) Max. 30 ppm
PO4 + PO3 (as PO4) Max. 2 ppm
SO4 + SO3 (as SO4) Max. 30 ppm
As (Arsenic) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.5 ppm
Cu (Copper) Max. 0.5 ppm
Fe (Iron) Max. 1 ppm
Pb (Lead) Max. 0.5 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.5 ppm