Bromuro de hidrógeno 47%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Hydrogen bromide
20208.297EA 95.8 EUR
20208.297 VWRC20208.460
Bromuro de hidrógeno 47%, GPR RECTAPUR®
Bromuro de hidrógeno
Formula: HBr
Densidad: 1,47 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011323
Núm. CAS: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
UN: 1788
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 47 %
Phosphate, Phosphite (as PO4) max 0.002%
Sulphate and sulphite (as SO4) max 0.005%
Heavy metals (as Pb) max 0.001%
Fe (Iron) max 0.0005%