Potasio hidróxido 0.05 mol/l (0.05 N) in ethanol, AVS TITRINORM solución volumétrica
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
31305.297EA 116 EUR
31305.297 VWRC31305.297_T
Potasio hidróxido 0.05 mol/l (0.05 N) in ethanol, AVS TITRINORM solución volumétrica
Potasio hidróxido
Este producto puede desarrollar una coloración amarillo-pardo en el transcurso del almacenamiento.
Formula: KOH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003553
Núm. CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1170
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0499 - 0.0501 mol/l
NIST trazable Confirmado