Bromuro de hidrógeno 48% (w/w) en solución acuosa , 99,9999% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Hydrogen bromide
10991.AA 10991.AE 10991.AP
10991.AAEA 32.7 EUR
10991.AA 10991.AE 10991.AP
Bromuro de hidrógeno 48% (w/w) en solución acuosa , 99,9999% (metals basis)
Bromuro de hidrógeno
Purity: 99.9999% CAS No.: 10035-10-6 Molecular Formula: HBr Formula Weight: 80.92 Physical Form: Liquid Density: 1.490 Appearance: Colourless to faint yellow Beilstein Reference: 3587158 Merck Reference: 14,4778 UN No.: 1788 MDL No.: MFCD00011323
Formula: HBr
MW: 80.91 g/mol
Pto. Ebullición: -66.7
Pto. de fusión: -86
Densidad: 1.490
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011323
Núm. CAS: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
UN: 1788
ADR: 8 II
Índice Merck: 14,4778