Potasio hidróxido standardised solution 0.1 N en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Potasa cáustica, Hidróxido de potasio
35599.K2 35599.M4
35599.K2EA 38.8 EUR
35599.K2 35599.M4
Potasio hidróxido standardised solution 0.1 N en solución acuosa
Potasio hidróxido
CAS No.: 1310-58-3 Molecular Formula: HKO Formula Weight: 56.11 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless
Formula: KOH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003553
Núm. CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8,II