Bromuro de hidrógeno 48% (w/w) en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
14036.AT 14036.AZ
14036.ATEA 77.6 EUR
14036.AT 14036.AZ
Bromuro de hidrógeno 48% (w/w) en solución acuosa
Bromuro de hidrógeno
CAS No.: 10035-10-6 Molecular Formula: HBr Formula Weight: 80.92 Physical Form: Liquid Density: 1.490 Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Colourless to light yellow Beilstein Reference: 3587158 Merck Reference: 14,4778 UN No.: 1788 MDL No.: MFCD00011323
Formula: HBr
Densidad: 1,490
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011323
Núm. CAS: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
UN: 1788
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,4778