Potasio hidróxido 0.1 mol/l (0.1 N) aqueous solution Volumetric
Proveedor: REAGECON
Atención
Sinónimos: Potasa cáustica, Hidróxido de potasio
KOH20105 KOH20101
REGEKOH20105EA 264 EUR
REGEKOH20105 REGEKOH20101
Potasio hidróxido 0.1 mol/l (0.1 N) aqueous solution Volumetric
Potasio hidróxido
Formula: KOH
MW: 56.11 g/mol
Pto. Ebullición: 1320
Pto. de fusión: 360
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003553
Núm. CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8 II
Índice Merck: 12,07806