Potasio hidróxido 0.1 M KOH (0.1N) Volumetric, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Atención
Sinónimos: Potasa cáustica, Hidróxido de potasio
35125-1L 35125-10L-VP
35125-1LEA 66.6 EUR
35125-1L 35125-10L-VP
Potasio hidróxido 0.1 M KOH (0.1N) Volumetric, Fluka™
Potasio hidróxido
Formula: KOH
MW: 56.11 g/mol
Pto. Ebullición: 1320
Pto. de fusión: 360
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003553
Núm. CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
Índice Merck: 12,07806
Order Now
Resultados test especificaciones
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective