Potasio hidróxido 0.1 mol/l (0.1 N) in ethanol, AVS TITRINORM solución volumétrica
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Potasa cáustica, Hidróxido de potasio
31303.291EA 79.3 EUR
31303.291 31303.291_T
Potasio hidróxido 0.1 mol/l (0.1 N) in ethanol, AVS TITRINORM solución volumétrica
Potasio hidróxido
Este producto puede desarrollar una coloración amarillo-pardo en el transcurso del almacenamiento.
Formula: KOH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003553
Núm. CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 2924
ADR: 3 (8),II
Order Now
Resultados test especificaciones
NIST trazable Confirmado
Appearance Clear colourless liquid
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l