Potasio hidróxido 0.1 mol/l (0.1 N) in methanol
Proveedor: PROLABO CMP
Peligro
MC310831.1000 MC310831.2500 MC310831.5000 MC310831.9010 MC310831.6010
PRLSMC310831.1000EA 0 EUR
PRLSMC310831.1000 PRLSMC310831.2500 PRLSMC310831.5000 PRLSMC310831.9010 PRLSMC310831.6010
Potasio hidróxido 0.1 mol/l (0.1 N) in methanol
Potasio hidróxido
Formula: KOH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003553
Núm. CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1992
ADR: 3,II