Potasio hidróxido 0.1 mol/l (0.1 N) in methanol, AVS TITRINORM solución volumétrica
Proveedor: VWR Chemicals
|
Peligro
|
Sinónimos:
Potasa cáustica, Hidróxido de potasio
32304.291EA
62.7
EUR
32304.291
32304.427
Potasio hidróxido 0.1 mol/l (0.1 N) in methanol, AVS TITRINORM solución volumétrica
Potasio hidróxido
Formula:
KOH MW: 56,11 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003553 Núm. CAS: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 UN: 2924 ADR: 3 (8),II |
Resultados test especificaciones
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.0998 - 0.1002 mol/l |
Colouration | Max. 100 APHA |
NIST trazable | Confirmado |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)