Potasio hidróxido standardised solution 0.5 N en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
35595.K2
35595.M4
35595.K2EA
38.1
EUR
35595.K2
35595.M4
Potasio hidróxido standardised solution 0.5 N en solución acuosa
Potasio hidróxido
CAS No.: 1310-58-3
Molecular Formula: KOH
Formula Weight: 56.11
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
UN No.: 1814
MDL No.: MFCD00003553
Formula:
KOH Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003553 Núm. CAS: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 UN: 1814 ADR: 8,III |