Potasio hidróxido 0.5 mol/l (0.5 N) in ethanol, AVS TITRINORM solución volumétrica
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
31308.264EA 29 EUR
31308.264 31308.297 31308.264_T 31308.297_T
Potasio hidróxido 0.5 mol/l (0.5 N) in ethanol, AVS TITRINORM solución volumétrica
Potasio hidróxido
Este producto puede desarrollar una coloración amarillo-pardo en el transcurso del almacenamiento.
Formula: KOH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003553
Núm. CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 2924
ADR: 3 (8),II
Order Now
Resultados test especificaciones
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.499 - 0.501 mol/l
NIST trazable Confirmado