Potasio hidróxido 1 mol/l (1 N) in ethanol, AVS TITRINORM solución volumétrica
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Potasa cáustica, Hidróxido de potasio
31306.267EA 20.6 EUR
31306.267 31306.267_T
Potasio hidróxido 1 mol/l (1 N) in ethanol, AVS TITRINORM solución volumétrica
Potasio hidróxido
Este producto puede desarrollar una coloración amarillo-pardo en el transcurso del almacenamiento.
Formula: KOH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003553
Núm. CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 2924
ADR: 3 (8),II
Order Now
Resultados test especificaciones
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.998 - 1.002 mol/l
NIST trazable Confirmado