Potasio hidróxido 8 mol/l (8 N) water, pure
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Potasa cáustica, Hidróxido de potasio
380625000 380620020 380620100
ACRO380625000EA 38.1 EUR
ACRO380625000 ACRO380620020 ACRO380620100
Potasio hidróxido 8 mol/l (8 N) water, pure
Potasio hidróxido
Formula: KOH
MW: 56.11 g/mol
Pto. Ebullición: 1320
Pto. de fusión: 360
Densidad: 1.326 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003553
Núm. CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8 II
Índice Merck: 12,07806
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Solution
Strength 7.984 to 8.016 N (20°C)
Composition 448 g/l (g KOH/l H20)