Sodio hidróxido 0.04 mol/l (0.04 N) en solución acuosa

Proveedor: PROLABO CMP

MC310566.1000 MC310566.6010
PRLSMC310566.1000EA 0 EUR
PRLSMC310566.1000 PRLSMC310566.6010
Sodio hidróxido 0.04 mol/l (0.04 N) en solución acuosa
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
Densidad: 1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR