Sodio hidróxido standardised solution 0.05 N en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
35623.K2
35623.K7
35623.M4
35623.K2EA
39.1
EUR
35623.K2
35623.K7
35623.M4
Sodio hidróxido standardised solution 0.05 N en solución acuosa
Sodio hidróxido
CAS No.: 1310-73-2
Molecular Formula: NaOH
Formula Weight: 40.00
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003548
Formula:
NaOH Densidad: 1 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003548 Núm. CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8,III |