Sodio hidróxido 0.1 M NaOH (0.1N) ≥99% solución volumétrica, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Atención
319481-2L 319481-500ML 319481-6X500ML 319481-1L 319481-2.5L
319481-2LEA 82 EUR
319481-2L 319481-500ML 319481-6X500ML 319481-1L 319481-2.5L
Sodio hidróxido 0.1 M NaOH (0.1N) ≥99% solución volumétrica, Fluka™
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
Pto. Ebullición: 100 °C (1,013 hPa)
Densidad: 1,000 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 231-791-2
UN: 1824
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay titr. 0.095 - 0.105 mol/l
Carbonate (CO₃) Max. 0.0015 mol/l
Traceable to NIST SRM effective
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective