Sodio hidróxido 0.1 mol/l (0.1 N) in ethanol, AVS TITRINORM
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Caustic soda
83891.260_TEA 58.3 EUR
83891.260_T
Sodio hidróxido 0.1 mol/l (0.1 N) in ethanol, AVS TITRINORM
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
MW: 40 g/mol
Pto. Ebullición: 1390
Pto. de fusión: 323
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 2924
ADR: 3 (8) II
Índice Merck: 14,08627
Order Now
Resultados test especificaciones
Título (20°C;exactitud valor real 0,2 %) 0,0998 - 0,1002 mol/l