Ácido clorhídrico 25%, EMPROVE® EXPERT Ph. Helv. para producción biofarmacéutica, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Peligro
1.37312.9025 1.37312.9950 1.37312.2500
1.37312.9025EA 0 EUR
1.37312.9025 1.37312.9950 1.37312.2500
Ácido clorhídrico 25%, EMPROVE® EXPERT Ph. Helv. para producción biofarmacéutica, SAFC®
Ácido clorhídrico
Formula: HCl
Pto. Ebullición: 110 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –30 °C
Densidad: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,