Sodio hidróxido standardised solution 0.5 N en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
35627.K2 35627.M4
35627.K2EA 38.4 EUR
35627.K2 35627.M4
Sodio hidróxido standardised solution 0.5 N en solución acuosa
Sodio hidróxido
CAS No.: 1310-73-2 Molecular Formula: NaOH Formula Weight: 40.00 Physical Form: Liquid Odour: Odourless UN No.: 3266 MDL No.: MFCD00003548
Formula: NaOH
Pto. Ebullición: ∼105 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,III