Sodio hidróxido 1 mol/l (1 N) en solución acuosa solución volumétrica
Proveedor: REAGECON
Peligro
Sinónimos: Caustic soda
S21005 S21001 S21001LC
REGES21005EA 81.8 EUR
REGES21005 REGES21001 REGES21001LC
Sodio hidróxido 1 mol/l (1 N) en solución acuosa solución volumétrica
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
Densidad: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 3266
ADR: 8,III