Ácido clorhídrico 34%, NORMATOM® Trace_metal
Proveedor: VWR Chemicals
|
Peligro
|
Sinónimos:
Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
83871.270EA
186
EUR
83871.270
83871.330
83871.290
Ácido clorhídrico 34%, NORMATOM® Trace_metal
Ácido clorhídrico
Formula:
HCl MW: 36.46 g/mol Pto. de fusión: –30 °C Densidad: 1.18 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011324 Núm. CAS: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 1789 ADR: 8 II IR: 01-2119484862-27 |
Resultados test especificaciones
Pureza | 34 - 37 % |
Coloración | Max. 10 APHA |
Br (Bromuro) | Max. 10 ppm |
P total (Fósforo) | Max. 0,0100 ppm |
S total (Azufre) | Max. 0,3000 ppm |
Ag (Plata) | Max. 1 ppb |
Al (Aluminio) | Max. 1 ppb |
As (Arsénico) | Max. 0,500 ppb |
Au (Oro) | Max. 0,500 ppb |
B (Boro) | Max. 1 ppb |
Ba (Bario) | Max. 0,100 ppb |
Be (Berilio) | Max. 0,100 ppb |
Bi (Bismuto) | Max. 0,100 ppb |
Ca (Calcio) | Max. 1 ppb |
Cd (Cadmio) | Max. 0,100 ppb |
Ce (Cerio) | Max. 0,100 ppb |
Co (Cobalto) | Max. 0,100 ppb |
Cr (Cromo) | Max. 0,500 ppb |
Cs (Cesio) | Max. 0,100 ppb |
Cu (Cobre) | Max. 0,500 ppb |
Dy (Disprosio) | Max. 0,100 ppb |
Er (Erbio) | Max. 0,100 ppb |
Eu (Europio) | Max. 0,100 ppb |
Fe (Hierro) | Max. 1 ppb |
Ga (Galio) | Max. 0,100 ppb |
Gd (Gadolinium) | Max. 0,100 ppb |
Ge (Germanio) | Max. 0,100 ppb |
Hf (Hafnio) | Max. 0,100 ppb |
Hg (Mercurio) | Max. 0,100 ppb |
Ho (Holmio) | Max. 0,100 ppb |
In (Indio) | Max. 0,100 ppb |
K (Potasio) | Max. 1 ppb |
La (Lantano) | Max. 0,100 ppb |
Li (Litio) | Max. 0,100 ppb |
Lu (Lutecio) | Max. 0,100 ppb |
Mg (Magnesio) | Max. 0,500 ppb |
Mn (Manganeso) | Max. 0,100 ppb |
Mo (Molibdeno) | Max. 0,100 ppb |
Na (Sodio) | Max. 1 ppb |
Nb (Niobio) | Max. 0,100 ppb |
Nd (Neodimio) | Max. 0,100 ppb |
Ni (Níquel) | Max. 0,500 ppb |
Pb (Plomo) | Max. 0,100 ppb |
Pr (Praseodinio) | Max. 0,100 ppb |
Rb (Rubidio) | Max. 0,100 ppb |
Re (Renio) | Max. 0,100 ppb |
Rh (Rodio) | Max. 0,500 ppb |
Ru (Rutenio) | Max. 0,100 ppb |
Sb (Antimonio) | Max. 0,500 ppb |
Sc (Escandio) | Max. 0,100 ppb |
Se (Selenio) | Max. 1 ppb |
Sm (Samario) | Max. 0,100 ppb |
Sn (Estaño) | Max. 0,500 ppb |
Sr (Estroncio) | Max. 0,100 ppb |
Tb (Terbio) | Max. 0,100 ppb |
Te (Telurio) | Max. 0,100 ppb |
Th (Torio) | Max. 0,100 ppb |
Ti (Titanio) | Max. 0,500 ppb |
Tl (Talio) | Max. 0,100 ppb |
Tm (Tulio) | Max. 0,100 ppb |
U (Uranio) | Max. 0,100 ppb |
V (Vanadio) | Max. 0,500 ppb |
W (Tungsteno) | Max. 0,100 ppb |
Y (Itrio) | Max. 0,100 ppb |
Yb (Iterbio) | Max. 0,100 ppb |
Zn (Cinc) | Max. 1 ppb |
Zr (Circonio) | Max. 0,100 ppb |