Sodio hidróxido 4 mol/l (4 N) en solución acuosa, AVS TITRINORM solución volumétrica bajo en carbonato
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Caustic soda
191373MEA 33.6 EUR
191373M 191376P
Sodio hidróxido 4 mol/l (4 N) en solución acuosa, AVS TITRINORM solución volumétrica bajo en carbonato
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
MW: 40 g/mol
Pto. Ebullición: 1390
Pto. de fusión: 323
Densidad: 1.15 kg/l
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Índice Merck: 14,08627
Order Now
Resultados test especificaciones
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 3.992 - 4.008 mol/l
CO₃ (as Na₂CO₃) Max. 0.2 %
NIST trazable Confirmado