Sodio hidróxido 5 mol/l (5 N) en solución acuosa solución volumétrica
Proveedor: REAGECON
Peligro
S25001 S25005
REGES25001EA 44.1 EUR
REGES25001 REGES25005
Sodio hidróxido 5 mol/l (5 N) en solución acuosa solución volumétrica
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
Pto. Ebullición: 109 °C (1013 hPa)
Densidad: ≤1,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II