Ácido clorhídrico fumante 37%, EMPROVE® EXPERT BP, Ph. Eur., ACS, JP, NF for biopharmaceutical production, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Peligro
Sinónimos: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
1.37007.2500 1.37007.9025 1.37007.1000
1.37007.2500EA 173 EUR
1.37007.2500 1.37007.9025 1.37007.1000
Ácido clorhídrico fumante 37%, EMPROVE® EXPERT BP, Ph. Eur., ACS, JP, NF for biopharmaceutical production, SAFC®
Ácido clorhídrico
Formula: HCl
MW: 36.46 g/mol
Pto. de fusión: –30 °C
Densidad: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8