Bario cloruro standardised solution 0.5 N en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Cloruro de bario
35583.K2 35583.K7
35583.K2EA 97 EUR
35583.K2 35583.K7
Bario cloruro standardised solution 0.5 N en solución acuosa
Bario cloruro
CAS No.: 10361-37-2 Molecular Formula: BaCl2 Formula Weight: 208.25 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003445
Formula: BaCl₂
MW: 208.24 g/mol
Pto. Ebullición: 1560
Pto. de fusión: 963
Densidad: 1.034 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003445
Núm. CAS: 10361-37-2
EINECS: 233-788-1
UN: 3287
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 12,00998